Learn More
Paraoxon, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Paraoxon-ethyl |
| CAS | 311-45-5 |
| Formule moléculaire | C10 H14 N O6 P |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | Paraoxon Ethyl, Paraoxon |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14NO6P/c1-3-15-18(14,16-4-2)17-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | phosphate de diéthyle (4-nitrophényl) |
| Poids moléculaire (g/mol) | 275.2 |
| Poids de la formule | 275.0559 |