Learn More
Base de pararosaniline, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10793391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10793391 10 g Flacon en verre 10g
10703085 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10793391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 201550100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 467-62-9 | C19H19N3O | 305.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 467-62-9
Formule moléculaire C19H19N3O
Poids moléculaire (g/mol) 305.38
Numéro MDL MFCD00036222
Clé InChI KRVRUAYUNOQMOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pararosaniline base, tris 4-aminophenyl methanol, tris p-aminophenyl methanol, benzenemethanol, 4-amino-.alpha.,.alpha.-bis 4-aminophenyl, tris 4-aminophenyl methan-1-ol, fuchsin dye base, parafuchsin carbinol, tris 4-aminophenyl carbinol, methanol, tris 4-aminophenyl, 4,4',4-triaminotrityl alcohol
CID PubChem 10084
Nom IUPAC Tris(4-aminophényl)méthanol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)N)(C3=CC=C(C=C3)N)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Pararosaniline base
Point de fusion 205.0°C
Couleur Violet
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 13, 733
Informations sur la solubilité Solubility in water: very slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,slightly soluble in ether
Poids de la formule 305.38
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pararosaniline base
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.