Learn More
Base Pararosaniline, TRC
Code produit 30136708
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136708 10 g 10g
17982165 5 g 5g
17914755 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136708 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP19328810G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 467-62-9
Formule moléculaire C19 H19 N3 O
Poids moléculaire (g/mol) 305.37
Synonyme Parafuchsin Carbinol, 4-Amino-α,α-bis(4-aminophenyl)benzenemethanol, Tris(4-aminophenyl)methanol, Tris(p-aminophenyl)methanol
Nom IUPAC Tris(4-aminophényl)méthanol
SMILES Nc1ccc(cc1)C(O)(c2ccc(N)cc2)c3ccc(N)cc3
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Pararosaniline Base
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C19H19N3O/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(23,14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,23H,20-22H2
Poids de la formule 305.1528
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.