Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorure de pararosaniline, coloration biologique pure et de haute pureté
Code produit 11926931 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11926931 500 g Flacon en verre 500g
10390934 5 g Flacon en verre 5g
10104620 25 g Flacon en verre 25g
10571671 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11926931 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 227885000
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 569-61-9 | C19H18ClN3 | 323.824 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 569-61-9
Formule moléculaire C19H18ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 323.824
Numéro MDL MFCD00001657
Clé InChI JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Red 9, monohydrochloride, Basic Fuchsin, C.I. 42500
CID PubChem 11292
ChEBI CHEBI:87663
Nom IUPAC 4-[(-Aminophényl)-(-iminocyclohexa--dien--ylidène)méthyl]aniline4-aminophényl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]aniline ;chlorhydrate
SMILES C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Pararosaniline chloride
Point de fusion 268.0°C to 270.0°C
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: 65g/L ethanol
Quantité 500 g
Poids de la formule 323.83
Qualité Pures
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pararosaniline chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.