Learn More
Chlorhydrate de pararosaniline, TRC
Code produit 30138694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138694 50 g 50g
30132519 25 g 25g
30004244 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138694 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP19326850G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 569-61-9
Formule moléculaire C19 H17 N3 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 323.82
Synonyme Benzenamine, 4,4'-[(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methylene]bis-, monohydrochloride (9CI), Benzenamine, 4-[(4-aminophenyl)(4-imino-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]-, monohydrochloride, C.I. Basic Red 9, monohydrochloride (8CI), Para Magenta (6CI), Basic Parafuchsine, Basic Red 9, C.I. 42500, C.I. Basic Red 9, Calcozine Magenta N, Fuchsine DR 001, Fuchsine SP, Fuchsine SPC, NSC 10460, Orient Para Magenta Base, Parafuchsin, Parafuchsine, Pararosaniline, Pararosaniline chloride, Pararosaniline hydrochloride, p-Fuchsin, p-Fuchsine, p-Rosaniline hydrochloride
Nom IUPAC 4-[(4-aminophényl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]aniline ; Chlorhydrate
SMILES Cl.Nc1ccc(cc1)C(=C2C=CC(=N)C=C2)c3ccc(N)cc3
Spécification
Nom chimique ou matériau Basic Red 9
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
Poids de la formule 323.1189