Learn More
CELLPATH PARASHIELD
Code produit 30226328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 250 mL
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30226328 5 x 250 mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30226328 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur XWA020000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    496.34€
    168.98€ / 5 pièces
    Économisez 327.36€
    65% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
ParaShield est un répulsif à base de cire formulé avec précision et fabriqué par CellPath . Il peut non seulement servir à empêcher la paraffine d'adhérer aux plans de travail de laboratoire, mais aussi à nettoyer ou à protéger les surfaces métalliques, en bois et en plastique dans les zones où la paraffine est susceptible d'être utilisée.
  • Pour appliquer ParaShield, il suffit de vaporiser le produit sur un chiffon puis d'appliquer une fine couche sur la surface concernée.
  • Cela permettra non seulement de dissoudre toute paraffine déjà présente, mais aussi de créer une barrière protectrice immédiate contre toute adhérence potentielle.
  • Son utilisation n'est pas recommandée sur les objets qui entrent en contact direct avec les rubans, tels que les lames de microtome, les porte-lames ou les moules de base, en raison de la nature dissolvant la paraffine de ParaShield.
  • Principaux avantages
  • Empêche la paraffine d'adhérer aux surfaces et aux équipements de laboratoire.
  • Répulsif sans xylène et non toxique, à l'odeur agréable
  • Convient pour une utilisation sur de multiples surfaces, notamment le métal, le bois et le plastique.
Spécification
Forme physique Liquide
Couleur Transparent, incolore
Quantité 5 x 250 mL
Qualité Laboratoire
compliance-icons
Identifiant produit
  • Parashield
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Lytol