Learn More
Parathion, TRC
Product Code. 30133339
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30133339 500 mg 500mg
30040996 100 mg 100mg
30041389 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30133339 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP192220500MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56-38-2
Formule moléculaire C10 H14 N O5 P S
Poids moléculaire (g/mol) 291.26
Synonyme Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(4-nitrophenyl) ester, Phosphorothioic acid, O,O-diethyl O-(p-nitrophenyl) ester (6CI,8CI), AAT, AATP, Alkron, Alleron, American Cyanamid 3422, Aphamite, Aralo, BAY 1605, Bayer E-605, Bladan F, DNTP, Diethyl 4-nitrophenyl phosphorothioate, Diethyl p-nitrophenyl phosphorothionate, Diethyl p-nitrophenyl thionophosphate, Diethyl parathion, E 605, E 605F, E 605FT20, ENT 15108, Ecatox 20, Ekatox, Ekatox 20, Ethyl parathion, Etilon, Folidol, Folidol E, Folidol E-605, Folidol oil, Fosferno, Fostox, Galpar, Gearphos, Lirothion, NIUIF 100, NSC 8933, Niran, Nitrostigmine, Nourithion, O,O-Diethyl O-(4-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Diethyl O-(p-nitrophenyl) phosphorothioate, O,O-Diethyl O-p-nitrophenyl thiophosphate, Oleofos 20, Oleoparathene, Oleoparathion, Pacol, Paramar 50, Paraphos, Parathene, Parathion, Parathion A, Parathion-ethyl, Penncap E, RB, Rhodiasol, Rhodiatox, Selephos, Super Rodiatox, Thiomex, Thiophos, Thiophos 3422, Vitrex
Nom IUPAC Diéthy-(4-nitrophénoxy)-sulfanylidène-λ^{5}-phosphane
SMILES CCOP(=S)(OCC)Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau Parathion-ethyl
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H14NO5PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-10-7-5-9(6-8-10)11(12)13/h5-8H,3-4H2,1-2H3
Poids de la formule 291.033
Pourcentage de pureté >95%