Learn More
Thermo Scientific Chemicals Parathyroid Hormone (1-34), human
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Store at -20°C |
| Format | Solid |
| Quantité | 1 mg |