Learn More
Epredia™ Paratrimmer, 230 V
Code produit 15563646 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
240 V
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Conditionnement
15563646 240 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15563646 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A84600080
Expédition estimée: 06-01-2027
Retirer l’excès de cire de l’extérieur des cassettes sans courir le risque de détériorer le texte imprimé ou les codes-barres avec l’Epredia™ Paratrimmer™.
Caractéristiques
  • Système intégré de collecte de la cire usée
  • Pente neutre pour satisfaire les utilisateurs gauchers et droitiers
  • Disjoncteurs miniatures pour la sécurité
  • Faible encombrement
  • Finition de peinture antimicrobienne (ion argent) pour inhiber la croissance des bactéries
Système de chauffage
  • Système de chauffage ultra-rapide avec régulation de température variable et fonction de mémoire qui conserve la température de démarrage souhaitée
  • Fonction de mémoire pour la température souhaitée au démarrage
  • Une grande surface de travail chauffée permet aux utilisateurs d’enlever la cire de plusieurs blocs à la fois
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tension 240 V
Température max. (métrique) 80°C
Température min. (métrique) 80°C (±1°C)°à 20 C