Learn More
Parbendazole, MedChemExpress
Description
Parbendazole is a potent inhibitor of microtubule assembly, destabilizes tubulin, with an EC50 of 530 nM, and exhibits a broad-spectrum anthelmintic activity.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Parbendazole |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 14255-87-9 |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C13H17N3O2 |
| À utiliser avec (application) | COVID-19-anti-virus |
| Synonyme | SKF 29044 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 4 mg/mL (16.18 mM; Need ultrasonic) |
| Afficher plus |