Learn More
Parbendazole, TRC
Code produit 30132832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132832 1 g 1g
30007099 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30132832 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP1932601G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14255-87-9
Formule moléculaire C13 H17 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 247.29
Synonyme Carbamic acid, N-(6-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid, 5-butyl-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester (9CI), 5-Butyl-2-(carbomethoxyamino)benzimidazole, Helatac, Helmatac, Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Methyl 5(6)-butyl-2-benzimidazolecarbamate, Methyl 5-butylbenzimidazole-2-carbamate, PBZ, PBZ (fungicide), Parbendazole, SKF 29044
Nom IUPAC méthyle N-(6-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
SMILES CCCCc1ccc2nc(NC(=O)OC)[nH]c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Parbendazole
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C13H17N3O2/c1-3-4-5-9-6-7-10-11(8-9)15-12(14-10)16-13(17)18-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H2,14,15,16,17)
Poids de la formule 247.1321
Pourcentage de pureté >95%