Learn More
Pardoprunox hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16482397
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16482397 50 mg
16436278 10 mg
16426616 100 mg
16408867 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16482397 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14958A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Pardoprunox (SLV-308) hydrochloride is a partial dopamine D2 and D3 receptor partial agonist and a serotonin 5-HT1A receptor agonist, with pEC50s of 8, 9.2, and 6.3, respectively.
Pardoprunox (SLV-308) hydrochloride is a partial dopamine D2 and D3 receptor partial agonist and a serotonin 5-HT1A receptor agonist, with pEC50s of 8, 9.2, and 6.3, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pardoprunox hydrochloride
CAS 269718-83-4
Couleur Earth Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H16ClN3O2
Quantité 50 mg
Synonyme SLV-308 hydrochloride DU-126891 hydrochloride
Informations sur la solubilité DMSO : 150 mg/mL (556.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1OC2=C(N3CCN(C)CC3)C=CC=C2N1.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 269.73
Poids de la formule 269.73
Pourcentage de pureté 98.24%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation