Learn More
Checkers Park-It™, noir/jaune
Code produit 17792308
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
90 cm
120 cm
180 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
17792308 90 cm 1 pièce
17722318 120 cm 1 pièce
17742318 180 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17792308 Fournisseur Checkers Code fournisseur GNRS1310YB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.20€
    40.32€ / 1 pièces
    Économisez 8.88€
    18% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Le butoir de stationnement en caoutchouc Park-It™ sert à guider efficacement les voitures dans leur espace de stationnement. Sa hauteur de 10 cm permet d’éviter les dommages potentiels aux pare-chocs et dessous des modèles de voitures bas actuels. Il est plus résistant que les butoirs en béton ou en plastique.
  • Le butoir de stationnement Park-It™ est en caoutchouc recyclé à 100 % et sert à guider efficacement les voitures dans leur espace de stationnement
  • Sa hauteur de 10 cm permet d’éviter les dommages potentiels aux pare-chocs et dessous des modèles de voitures bas actuels
  • Contrairement au béton ou au plastique, qui nécessitent des remplacements fréquents, la conception en caoutchouc recyclé du Park-It™ le rend plus sûr et plus durable
  • La bande réfléchissante moulée (disponible en jaune ou en blanc) assure la visibilité et la sécurité des piétons
  • Le dispositif Park-It™ comprend des trous prémoulés et peut être livré avec des tiges à béton ou des tire-fonds pour l’installation
  • Il est léger (16 kg pour un butoir Park-It™ de 18 cm) et flexible ; il s’adapte aux surfaces accidentées des routes
  • Les butoirs de stationnement Park-It™ sont disponibles avec des longueurs de 90 cm, 120 cm et 180 cm et sont couverts par une garantie de 3 ans ; 1 an pour la bande (utilisation normale)
Spécification
Longueur (impériale) 35 in
Longueur (métrique) 90 cm
Largeur (métrique) 15 cm
Couleur Noir, Jaune
Matériau Caoutchouc recyclé
Type Butoir de stationnement