Learn More
Parker domnick hunter™ Cartouche de rechange pour générateur d’hydrogène
Code produit 10628484
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Cartouche
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
10628484 Cartouche 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10628484 Fournisseur Parker domnick hunter™ Code fournisseur 604970412
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Cartouche dessicante
• Prévoir le changement tous les 3 mois pour 2808R, 6 mois pour 2808P et 12 mois pour 2808N si fonctionnement en continu à débit max.
Spécification
Type Cartouche