Learn More
Sulfate de paromomycine, 98,3 %, MP Biomedicals™
Code produit 11489381 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11489381 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11489381 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215605605
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Broad-spectrum aminoglycoside antibiotic used to study bacterial protein synthesis and 30S ribosome assembly.
Spécification
Nom chimique ou matériau Paromomycin Sulfate
Type Sulfate de paromomycine
Forme physique Poudre
CAS 149-29-1, 7732-18-5
Couleur Off-White
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage >97%
Formule moléculaire C7H6O4
Clé InChI ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC1OCC=C2OC(=O)C=C12
Nom IUPAC 4-hydroxy-2H,4H,6H-furo[3,2-c]pyran-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Poids de la formule 615.6
Pourcentage de pureté >97%
Qualité Not Available