Learn More
Sulfate de paramomycine, Fisher BioReagents
Code produit. 10094487
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Code produit. 10094487
Marque: Fisher BioReagents BP29531
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Inhibe la synthèse des protéines
  • Un antibiotique à large spectre aminoglycoside
  • Fonctionne comme inhibiteur de synthèse protéique
  • Utile dans l’étude de la synthèse des protéines bactériennes, des molécules d’ARN et des effets des antibiotiques sur les lignées cellulaires
  • Convient aux applications de culture cellulaire ; recherche uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Paromomycin Sulfate
Type Paromomycin Sulfate
Forme physique Poudre / Solide
CAS 1263-89-4
Source Streptomyces krestomuceticus
Perte à la dessiccation < 5%
Conditionnement Verre ambré
Puissance > 675 U/mg
Quantité 1 g
Formule moléculaire C23H47N5O18S
Clé InChI LJRDOKAZOAKLDU-JXDXLELXSA-N
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)N)OC3C(C(C(O3)CO)OC4C(C(C(C(O4)CN)O)O)N)O)O)N.OS(=O)(=O)O
Nom IUPAC (3S,5S,6S)-5-amino-2-(aminométhyl)-6-[(2R,4S,5S)-5-[(2R,5R,6R)-3,5-diamino-2-[(2S,3S,5S)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-6-hydroxycyclohexyl]oxy-4-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxolan-3-yl]oxyoxane-3,4-diol ; acide sulfurique
Poids moléculaire (g/mol) 713.706
CID PubChem 91972180
Poids de la formule 615.6
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Paromomycin sulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.