Learn More
Sulfate de paromomycine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15413889
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15413889 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15413889 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61274.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Inhibe l’initiation et l’élongation pendant la synthèse des protéines
Paromomycin sulfate salt has been used as a reference compound in antileishmanial activity, RNA-binding ligand and interacts with aptamer. This interaction prevents the binding (and cutting) of dicer to RNA duplex. It has also been used in cell culture applications at 100mg/L. Paromomycin inhibits the initiation and elongation steps of protein synthesis by binding to 16S ribosomal RNA. Paramomycin binds to the A site, which causes defective polypeptide chains to be produced and leads to cell death.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sulfate de paromomycine a été utilisé comme composé de référence dans l’activité antileishmaniale, le ligand de liaison à l’ARN et interagit avec l’aptamère. Cette interaction empêche la liaison (et la coupe) du dicère au duplex d’ARN. Il a également été utilisé dans des applications de culture cellulaire à 100 mg/l. La paromomycine inhibe les étapes d’initiation et d’élongation de la synthèse de protéines en se liant à l’ARN ribosomique 16S. La paramomycine se lie au site A, ce qui provoque la production de chaînes polypeptidiques défectueuses et entraîne la mort cellulaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Usage exclusivement réservé à la recherche : Non utilisé à des fins diagnostiques ou thérapeutiques humaines ou animales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1263-89-4
Formule moléculaire C23H47N5O18S
Poids moléculaire (g/mol) 713.706
Numéro MDL MFCD00079278
Clé InChI LJRDOKAZOAKLDU-JXDXLELXSA-N
CID PubChem 91972180
Nom IUPAC (3S,5S,6S)-5-amino-2-(aminométhyl)-6-[(2R,4S,5S)-5-[(2R,5R,6R)-3,5-diamino-2-[(2S,3S,5S)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxy-6-hydroxycyclohexyl]oxy-4-hydroxy-2-(hydroxyméthyl)oxolan-3-yl]oxyoxane-3,4-diol ; acide sulfurique
SMILES C1C(C(C(C(C1N)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)N)OC3C(C(C(O3)CO)OC4C(C(C(C(O4)CN)O)O)N)O)O)N.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Paromomycin sulfate
Type Paromomycin Sulfate
Forme physique Poudre
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Rotation optique +51° (c=5 in Water)
Beilstein 5715182
Merck Index 14,7041
Informations sur la solubilité Soluble in water
Poids de la formule 713.71
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Paromomycin sulphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Paromomycin sulphates