Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de paroxétine hémihydraté, 98 %
Code produit 15863855 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15863855 1 g 1g
15873855 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15863855 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 462630010
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 110429-35-1 | C19H20FNO3 | 329.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110429-35-1
Formule moléculaire C19H20FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 329.37
Clé InChI AHOUBRCZNHFOSL-YOEHRIQHSA-N
Nom IUPAC (3S,4R)-3-[(2H-1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)piperidine
SMILES FC1=CC=C(C=C1)[C@@H]1CCNC[C@H]1COC1=CC=C2OCOC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Paroxetine hydrochloride hemihydrate
Couleur Transparent, incolore
Plage de pourcentage du dosage 97.5 % min. (HPLC)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: very slightly soluble. Other solubilities: soluble in methanol, dmf, ethanol
Poids de la formule 374.83
compliance-icons
Identifiant produit
  • Paroxetine hydrochloride hemihydrate, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Piperidine, Paroxetine hydrochloride