Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de PARP VIII, PJ34
Code produit 15456369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15456369 5 mg 5mg
15466369 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15456369 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64413.#0
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
A cell-permeable, water-soluble phenanthridinone-derivative that acts as a potent inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dérivé phénanthridinone soluble dans l’eau perméable aux cellules agissant comme un puissant inhibiteur de la poly(ADP-ribose) polymérase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 344458-15-7
Formule moléculaire C17H17N3O2·HCl
Synonyme Chlorhydrate de 2-Dimethylamino-N-(6-oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)acétamide
Spécification
Quantité 5 mg
Description Blanc
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Dérivé phénanthridinone soluble dans l’eau perméable aux cellules agissant comme un puissant inhibiteur de la poly(ADP-ribose) polymérase
Poids de la formule 331,80g/mol
Sensibilité Sensible à la lumière et hygroscopique
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide
Clé InChI RURAZZMDMNRXMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.CN(C)CC(=O)NC1=CC=C2NC(=O)C3=CC=CC=C3C2=C1
Nom IUPAC 2-(dimethylamino)-N-(6-oxo-5,6-dihydrophenanthridin-2-yl)acetamide hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 331.80