Learn More
Thermo Scientific™ Particle-Certified Glass Containers
Code produit 15311757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
125 mL
125 mL
250 ml
500 mL
1000 mL
2 500 ml
4000 mL
Type de produit:
Cuve à échantillon
Flacon de conditionnement
Flacon rond Boston
Récipient
Couleur:
Ambré
Transparent
Nbre par carton:
4
12
24
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
24 pièces
4 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de produit Couleur Nbre par carton unitSize
15311757 60 ml Flacon rond Boston Ambré 24 24 pièces
18837375 60 ml Flacon de conditionnement Ambré 24 24 pièces
15930371 125 mL Flacon rond Boston Ambré 12 12 pièces
16474390 125 mL Flacon rond Boston Transparent 12 12 pièces
15535205 250 ml Flacon rond Boston Transparent 24 24 pièces
16875781 500 mL Cuve à échantillon Transparent 12 1 pièce
15935322 500 mL Flacon rond Boston Ambré 12 12 pièces
16484390 1000 mL Cuve à échantillon Transparent 12 12 pièces
15926195 2 500 ml Flacon de conditionnement Ambré 4 4 pièces
15916195 4000 mL Récipient Ambré 4 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15311757 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 114060A/LP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00€
    268.00€ / 24 pièces
    Économisez 22.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protégez la qualité de vos produits ou de vos échantillons de laboratoire en salle blanche grâce aux récipients en verre certifiés à faible teneur en particules.
Protégez la qualité de vos produits ou de vos échantillons de laboratoire.Les récipients en verre certifiés à faible teneur en particules Thermo Scientific™ sont testés et certifiés afin de répondre aux critères de faible teneur en particules, étant assemblés de manière à contenir seulement 5 particules par millilitre > 0,5 micron.Une variante de ces récipients certifiés à faible teneur en particules est disponible dans un grand format.Les récipients non standard peuvent être nettoyés sur mesure sur demande.
Caractéristiques principales :
  • Verre de classe 100/10
  • Un certificat d’analyse est fourni avec chaque expédition
  • Disponible en transparent ou ambré
  • Assemblage avec des bouchons en polypropylène à faible relargage avec revêtement en PTFE chimiquement inerte et ne contenant pas d’adhésifs
  • Flacons individuels conditionnés dans un emballage double afin de préserver leur intégrité jusqu’au point d’utilisation
  • Bidons de 4 L adaptés aux expéditions de substances dangereuses associés à un emballage combiné
Recommandé pour :
applications à faible teneur en particules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2 oz., 60 ml
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2 oz
Couleur Ambré
Description Flacon rond en verre ambré Boston avec bouchon à septa avec opercule
Diamètre (impériale) 1,875 po
Matériau Verre
Nbre par carton 24
Hauteur (métrique) 111,13 mm
Type de produit Flacon rond Boston
Hauteur (impériale) 4,375 in
Joint de fermeture PTFE / silicone
Matériau du bouchon Polypropylène, faible déversement
Taille du bouchon 20-400 mm
Diamètre (métrique) 47,63 mm
Type de bouchon Open-top Septa