Learn More
Thermo Scientific™ Particle-Certified Glass Containers
Description
Protégez la qualité de vos produits ou de vos échantillons de laboratoire.Les récipients en verre certifiés à faible teneur en particules Thermo Scientific™ sont testés et certifiés afin de répondre aux critères de faible teneur en particules, étant assemblés de manière à contenir seulement 5 particules par millilitre > 0,5 micron.Une variante de ces récipients certifiés à faible teneur en particules est disponible dans un grand format.Les récipients non standard peuvent être nettoyés sur mesure sur demande.
Caractéristiques principales :
- Verre de classe 100/10
- Un certificat d’analyse est fourni avec chaque expédition
- Disponible en transparent ou ambré
- Assemblage avec des bouchons en polypropylène à faible relargage avec revêtement en PTFE chimiquement inerte et ne contenant pas d’adhésifs
- Flacons individuels conditionnés dans un emballage double afin de préserver leur intégrité jusqu’au point d’utilisation
- Bidons de 4 L adaptés aux expéditions de substances dangereuses associés à un emballage combiné
Recommandé pour :
applications à faible teneur en particules
Spécification
Spécification
| Capacité | 32 oz, 1 000 ml |
| Capacité (métrique) | 1000 mL |
| Couleur | Transparent |
| Description | Cuve en verre transparent, à col large et avec bouchon en PP |
| Diamètre (impériale) | 3,75 in |
| Matériau | Verre |
| Nbre par carton | 12/Cs. |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | No |
| Bouche | Large |
| Afficher plus |