Learn More
IBA Lifesciences Vecteur d’E. coli pASK-IBA
Code produit 12816486 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vecteur:
pASK-IBA2C
pASK-IBA3C
pASK-IBA4C
pASK-IBA5C
pASK-IBA6C
pASK-IBA7C
Conditionnement:
5µg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vecteur Conditionnement
12816486 pASK-IBA3C 5µg
12806486 pASK-IBA2C 5µg
12826486 pASK-IBA4C 5µg
12836486 pASK-IBA5C 5µg
12846486 pASK-IBA6C 5µg
12856486 pASK-IBA7C 5µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 12816486 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 21322000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    234.00€
    212.38€ / 5µg
    Économisez 21.62€
    9% de réduction
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Vecteurs d’expression d’E. coli pASK-IBA codant une Strep-tag™II et résistance au chloramphénicol
Les vecteurs pASK-IBA sont des vecteurs de clonage classiques conçus pour l’expression d’E. coli périplasmique ou cytoplasmique de protéines recombinantes avec le Strep-tag™II fusionné aux extrémités N-terminale et C-terminale.Ils portent la cassette de résistance au chloramphénicol pour la sélection des cellules d’E. coli transformées, d’origine F1 et ColE1 pour un nombre de copies de plasmides élevé, un site de clonage multiple avec des sites de reconnaissance pour plusieurs enzymes de restriction courantes (p. ex. EcoRI, SmaI, BamHI, SalI, PstI) et le promoteur/opérateur de tétracycline inductible pour l’expression régulée des protéines.Certains portent le signal ompA pour la sécrétion périplasmique de la protéine recombinante. Le vecteur peut être associé à n’importe quelle souche d’E. coli puisque le promoteur tet fonctionne indépendamment du contexte génétique d’E. coli.L’expression de la protéine recombinante est induite par l’ajout d’anhydroptétracycline, un dérivé de la tétracycline qui ne présente pas d’activité antibiotique.Pendant la sécrétion dans l’espace périplasmique, la séquence du signal ompA sera clivée.
Spécification
Format Suspension
Accélérateur Tet
Tampon de stockage Tampon TE
Résistance aux antibiotiques des bactéries Chloramphénicol
Système d’expression E. coli
Position du marqueur de protéine (sur votre gène) C-terminal
Origine de la réplication Origine F1 et ColE1
Plage de dimensions environ 3 kb
Marqueur de protéine Strep-tag II
Méthode de clonage Clonage direct
Concentration 250 ng/μl
Vecteur pASK-IBA3C