Learn More
Greiner Bio-One Pipettes Pasteur
Code produit 10776352
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stérilité Conditionnement
10776352 Stérile 1000 pièces
10544821 Non stérile -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10776352 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 700361
Expédition estimée: 08-02-2027
Pour un transfert rapide de liquide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau PEBD
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Manipulation de liquides
Longueur (impériale) 6,02 in
Quantité 25/sachet, 1000/boîte
Couleur Translucide
Volume (métrique) 0,1 mL
Longueur (métrique) 153 mm
Type Pasteur Pipet
Jetable Single-use