Learn More
ratiolab™ Pipettes Pasteur-Plast
Description
- L'ampoule souple et élastique est incassable, réduisant ainsi le risque de blessure par le verre.
- Orifice ébavuré pour une distribution nette, propre et précise
- Seules les pipettes Pasteur-plast à graduations externes clairement visibles en relief
Specifications
Specifications
| Stérilité | Non stérile |
| Graduée | Non |
| Quantité | 500 pipettes/boîte |
| Température (métrique) en fonctionnement | ≤70 °C |
| Couleur | Transparent |
| Volume (métrique) | 1,2 ml |
| Longueur (métrique) | 63 mm |
| Type | Pipette Pasteur |
| Jetable | Usage unique |