Learn More
Ratiolab™ Pipettes Pasteur-Plast, graduées, 1 ml
Description
Les pipettes Pasteur-Plast garantissent une manipulation des liquides simple et sûre.
- Aucun risque de bris de verre
- Souples, flexibles et résistantes à la corrosion
- Fabriquées en polyéthylène basse densité
- Inertes aux liquides biologiques et à la plupart des acides
- Leur faible affinité de surface réduit la perte de cellules et de protéines précieuses
- Graduations externes en relief pour une plus grande précision
Spécification
Spécification
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Non stérile |
| Gouttes/ml | 25 gouttes |
| Graduée | Oui |
| Quantité | 500 pipettes |
| Volume (métrique) | 1,0 mL |
| Longueur (métrique) | 138 mm |
| Type | Pipette Pasteur |