Learn More
Applied Biosystems™ Path-ID™ qPCR Master Mix
Code produit 30057778 Tous les produits Applied Biosystems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de réactions:
100 réactions
500 réactions
Conditionnement:
100 réactions
500 réactions
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de réactions Conditionnement
30057778 500 réactions 500 réactions
30057772 100 réactions 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30057778 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur 4388644
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Master Mix qPCR Path-ID™
Le Master Mix Ambion™Path-ID™ qPCR est un mélange pratique d’enzymes, de tampons et de dNTP pour la détection PCR en temps réel basée sur des sondes TaqMan™ de cibles d’ADN. Il est optimisé pour les cibles importantes en matière de santé animale et pour fonctionner en présence d’inhibiteurs de PCR. Le mélange est fourni dans un tube adapté pour 100 réactions. À l’exception des amorces pour PCR et des sondes pour votre cible, le Master Mix contient tout ce dont vous avez besoin pour la PCR en temps réel, notamment :
  • L’ADN polymérase thermostable AmpliTaq Gold™ ultra-pure, conçue pour un démarrage à chaud automatique, minimise les produits PCR non spécifiques
  • Tampon optimisé et concentration dNTP, pour une PCR fiable
  • Référence interne passive basée sur le colorant exclusif ROX™ pour une analyse précise des données.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage 2X qPCR Master Mix is stored at –20°C. Nuclease-free water may be stored at any temperature.
    Méthode de détection Amorce-sonde
    Forme Liquide
    Format Tube
    Méthode PCR qPCR
    Polymérase ADN polymérase AmpliTaq Gold
    Vitesse de réaction Rapide ou standard
    À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System,Applied Biosystems StepOnePlus™ Fast Real-Time PCR System, StepOne™, Standard Mode, StepOnePlus™, Standard Mode
    Colorant de référence passive ROX (pré-mélangé)
    Gamme de produits Ambion, Path-ID
    Pureté ou qualité UP (Ultra Pure)
    Quantité 500 réactions
    Conditions d’expédition Dry Ice
    À utiliser avec (application) Santé animale, PCR en temps réel (qPCR), Pathogen Detection
    Hot Start Built-In Hot Start
    Nbre de réactions 500 réactions
    Type d’échantillon ADN (génomique), ADNc
    Afficher plus Afficher moins
    Pour usage vétérinaire uniquement.