Description
La cassette est un immunoessai qualitatif basé sur membrane pour la détection de l’antigène adénovirus dans les écouvillons conjonctifs oculaires, les écouvillons de gorge et les écouvillons nasaux.
- Système simple et facile à utiliser
- Détection différentielle d’adénovirus à partir d’autres maladies empêchant des symptômes similaires
- Résultats rapides proposés ; les résultats positifs peuvent être visibles dès 3 minutes
- Peut être utilisé avec plusieurs types d’échantillons, notamment des écouvillons conjonctifs oculaires et des écouvillons de gorge/nasopharyngés
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ISO13485 ISO9001 |
| Contenu et stockage | 2°C à 30°C |
| Marquage CE | Oui |
| Clia Complexity | CLIA non dérogatoire |
| Substances à analyser détectables | Particules d’anticorps anti-adénovirus et anticorps anti-adénovirus |
| Format | 20 tests |
| Type d’échantillon | Écouvillon |
| Sensibilité | 0,986 |
| Type | Bandelette de test |
| À utiliser avec (application) | Détection qualitative de l’adénovirus dans l’écouvillon conjonctif oculaire, l’écouvillon de gorge et l’écouvillon nasal |
| Show More |