Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Kit de test de mononucléose infectieuse PathFlow
Code produit 17373191 Tous les produits Novacyt Group Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
25 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17373191 10 ml 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17373191 Fournisseur Novacyt - Microgen Bioproducts Code fournisseur M120CE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La mononucléose Microgen Bioproducts PathFlow est un immunoessai qualitatif à flux latéral pour la détection des anticorps hétérophiles de la mononucléose infectieuse (IM) dans le sang total, le sérum ou le plasma. Aussi connue sous le nom de fièvre glandulaire, elle est provoquée par le virus d’Epstein-Barr, un membre de la famille des virus de l’herpès.
Détection qualitative de la mononucléose infectieuse à partir d’échantillons de sang total, de sérum ou de plasma du patient
  • Système de détection complet, aucun réactif supplémentaire requis
La mononucléose PathFlow™ permet le diagnostic différentiel de la mononucléose infectieuse dans les cas où elle peut autrement être diagnostiquée comme une infection par cytomégalovirus ou une pharyngite streptococcique. Bien que l’infection par cytomégalovirus soit normalement traitée de la même manière que l’IM, chez les femmes enceintes, elle peut avoir un résultat très différent pour l’enfant à naître de la mère. De plus, le diagnostic d’IM peut empêcher la surprescription d’antibiotiques qui sont habituellement proposés suite à une pharyngite streptococcique.
  • Simple d’utilisation, deux étapes seulement impliquées
  • Rapide – résultat proposé. Disponible après 5 minutes ou dans les 5 à 10 minutes
  • Fonctionne sur plusieurs types d’échantillons
  • Contrôle de procédure intégré
  • Comprend des matériaux de contrôle positifs et négatifs
  • Peut être utilisé à des fins de dépistage primaire ou de confirmation
Spécification
Certifications/Conformité ISO13485 ISO9001
Contenu et stockage 2°C à 8°C, congélation (à -20°C pour un stockage plus long)
Coffrets de témoins Contrôle positif M120c 0,5 ml, contrôle négatif M120d 0,5 ml
Marquage CE Oui
Clia Complexity CLIA non dérogatoire
Substances à analyser détectables Érythrocytes bovins
Format 4 flacons et lame de test
Type d’échantillon Échantillons de sérum ou de plasma humains
Sensibilité >97,6 %
Type Kit pour tests
À utiliser avec (application) Détection in vitro d’anticorps hétérophiles associés à la mononucléose infectieuse dans des échantillons de sérum ou de plasma humains.
À utiliser avec (équipement) Lame de test en verre blanc (fournie)
Comprend 25 tests
Nbre de réactions 1 test
Groupe d’organismes Animale
Type d’emballage Carton avec boîte à flacon pour insert
Quantité 10 ml
Type de réactif Réactif de cellules de cheval
Espèces Antigène de rein de cochon d’Inde, antigène de cellule de bœuf et réactif de cellule de cheval
Spécificité 0,978
Classe d’organisme cible Eucaryote
Heure du test 1 minute