Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Cassette de test combiné pour adénovirus/rotavirus PathFlow
Code produit 17323211 Tous les produits Novacyt Group Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 tests et 1 flacon (1 ml)
Conditionnement:
25 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17323211 25 tests et 1 flacon (1 ml) 25 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17323211 Fournisseur Novacyt - Microgen Bioproducts Code fournisseur M596CE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La cassette de test combiné pour rotavirus/adénovirus PathFlow est un immunoessai chromatographique rapide pour la détection qualitative du rotavirus et de l’adénovirus dans les matières fécales humaines ; le test utilise des anticorps spécifiques au rotavirus et à l’adénovirus pour détecter sélectivement le rotavirus et l’adénovirus à partir d’échantillons.
  • Les techniques de diagnostic telles que la microscopie électronique (EM) et l’hybridation des acides nucléiques sont coûteuses et intenses en matière de main-d’œuvre.
  • La cassette de test combiné pour rotavirus/adénovirus PathFlow™ est un immunoessai chromatographique rapide pour la détection qualitative du rotavirus et de l’adénovirus dans les matières fécales humaines, fournissant ainsi des résultats à partir de 10 minutes.
Spécification
Certifications/Conformité ISO13485 ISO9001
Contenu et stockage 2°C à 30°C
Marquage CE Oui
Clia Complexity CLIA non dérogatoire
Substances à analyser détectables Anticorps monoclonaux spécifiques au génogroupe 1 et génogroupe 2
Format 25 tests
Type d’échantillon Écouvillon
Sensibilité 0,957
Type Bandelette de test
À utiliser avec (application) Immunoessai qualitatif à flux latéral pour la détection de norovirus dans les échantillons de matières fécales humaines
À utiliser avec (équipement) Prélèvement d’échantillons / récipient pour selles, minuteur, centrifugeuse et pipette
Comprend 25 tests
Matériau Plastique
Nbre de réactions 1 test
Groupe d’organismes Animale
Type d’emballage Carton avec sachets en aluminium scellés
Quantité 25 tests et 1 flacon (1 ml)
Type de réactif Contient des particules revêtues d’anticorps monoclonaux de génogroupe 1 et de génogroupe 2 et des anticorps monoclonaux de génogroupe 1 et de groupe 2 revêtus sur la membrane
Espèces Norovirus
Spécificité 0,917
Classe d’organisme cible Eucaryote
Heure du test 15 minutes