Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Kit de test combiné pour adénovirus/rotavirus PathFlow
Tous les produits Novacyt Group ProduitsDescription
- Immunoessai pour la détection qualitative de l’adénovirus
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO13485 ISO9001 |
| Contenu et stockage | 2°C à 30°C |
| Marquage CE | Oui |
| Clia Complexity | CLIA non dérogatoire |
| Substances à analyser détectables | Anticorps spécifiques au rotavirus et à l’adénovirus |
| Format | 25 tests |
| Type d’échantillon | Écouvillon |
| Sensibilité | Rotavirus : 97,3 % Adénovirus : 95,2% |
| Type | Bandelette de test |
| À utiliser avec (application) | Immunoessai qualitatif à flux latéral pour la détection du rotavirus et de l’adénovirus dans les échantillons de matières fécales humaines |
| Mehr anzeigen |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?