Learn More
Thermo Scientific™ Kit universel de groupage Strep PathoDx
Product Code. 12791770
Change view
Click to view available options
Quantité:
60 tests/kit
Conditionnement:
60 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12791770 60 tests/kit 60 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12791770 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur R62076
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.00€
    40.60€ / 60 tests
    Économisez 118.40€
    74% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Prend en charge les fonctionnalités du kit de groupage Strep Thermo Scientific™ PathoDx™ avec kit universel de groupage Strep Thermo Scientific™ PathoDx™.
Prend en charge les fonctionnalités du kit de groupage Strep Thermo Scientific™ PathoDx™ avec kit universel de groupage Strep Thermo Scientific™ PathoDx™.Ce kit est un ensemble de composants à utiliser avec des réactifs de groupage Strep PathoDx sélectionnés et achetés séparément, conçus pour identifier les streptocoques bêta-hémolytiques des groupes A, B, C, F ou G de Lancefield à partir des plaques de culture primaires. Ce kit d’accessoires contient :Réactif d’extraction 1 ; réactif d’extraction 2 ; réactif d’extraction 3 ; contrôle positif ; cartes de réaction ; agitateurs.
La procédure PathoDx utilise une méthode d’agglutination au latex associée à une procédure d’extraction d’acide nitreux1,2. L’IgG couplée au latex est très spécifique pour un antigène de groupe streptococcique donné.Cette méthode offre des avantages significatifs par rapport à d’autres méthodes de groupage des streptocoques en termes de rapidité, de simplicité et de commodité.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays.Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Coffrets de témoins Positif
Description Kit de groupage universel des streptocoques PathoDX™
Substances à analyser détectables Streptocoques bêta-hémolytiques des groupes A, B, C, F, G
Type Kit de test de streptocoques
Comprend Antigènes de contrôle ABC et FG ; Réactifs d’extraction 1, 2, 3 ; Agitateurs ; Lames jetables
Groupe d’organismes Lancefield A, B, C, D, F et G
Quantité 60 tests/kit
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • PathoDX STREP Grouping Universal Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium nitrite, Acetic acid, Carbonic acid