Learn More
Intelsius™ PathoSorb Absorbent Sheet
Code produit 17318589
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Feuille absorbante pour échantillons
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17318589 Feuille absorbante pour échantillons 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17318589 Fournisseur Intelsius™ Code fournisseur AB007
Expédition estimée: 02-12-2026
The PathoSorb Absorbent Sheet is a lint free absorbent sheet that reduces the contamination risk and satisfies category A and B transport regulations when transporting samples.
  • 600 mL saline absorbency capacity
  • 693 mL water absorbency capacity
  • Lint free
  • Super Absorbent
  • Suitable in supporting UN3373 Category B and UN2900/UN2814 Category A transport regulations 
Spécification
Type Feuille absorbante pour échantillons
Dimensions (L x l) 470 x 295 mm (18.5 x 11.6 in.)
Capacité 600 mL