Learn More
Gilac™ Gobelet pour patient, vert
Code produit 17928661
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,25 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17928661 0,25 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17928661 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G128408
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.02€
    1.99€ / 1 pièces
    Économisez 1.03€
    34% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Le gobelet pour patient est doté d'un couvercle et d'une paille intégrés.
  • Gobelet gradué pour le patient (en mL).
  • Couvercle et paille intégrés.
  • Permet de boire sans renverser le contenu.
Spécification
Matériau Polypropylène
Capacité (métrique) 0,25 l
Capacité (impériale) 8,5 oz.
Type de produit Gobelet