Learn More
Gilac™ Gobelet pour patient avec découpe nasale, vert
Code produit 17958991
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,25 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17958991 0,25 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17958991 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G120508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.56€
    7.06€ / 1 pièces
    Économisez 3.50€
    33% de réduction
Expédition estimée: 26-11-2026
Le gobelet pour patient avec découpe pour le nez permet de boire sans avoir à pencher la tête en arrière.
  • Lot de 10 gobelets pour patients avec découpe pour le nez.
  • Gobelet gradué (en mL).
  • Permet de boire plus facilement.
Spécification
Matériau Polypropylène
Capacité (métrique) 0,25 l
Capacité (impériale) 8,5 oz.
Quantité 10 Pk.
Type de produit Gobelet