Learn More
Patuline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10572821 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10572821 10 mg Flacon en verre 10mg
10013773 5 mg Flacon en verre 5mg
10194900 25 mg Flacon en verre 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10572821 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 228870100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 149-29-1 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-29-1
Formule moléculaire C7H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 154.12
Numéro MDL MFCD00005858
Clé InChI ZRWPUFFVAOMMNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme patulin, clavacin, expansin, clavatin, claviform, expansine, patuline, clairformin, claviformin, gigantin
CID PubChem 4696
ChEBI CHEBI:74926
Nom IUPAC 4-hydroxy-4,6-dihydrofuro[3,2-c]pyran-2-one
SMILES C1C=C2C(=CC(=O)O2)C(O1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Patulin
Note relative au nom 99%
Point de fusion 108.0°C to 111.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 mg
Merck Index 15, 7158
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,soluble in ethyl and amyl acetate,insoluble in petroleum ether
Poids de la formule 154.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Patulin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.