Learn More
BD Tube d’ADN sanguin PAXgene™
Code produit 15273965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2.5mL
Couleur de bouchon:
Bleu
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon unitSize
15273965 2.5mL Bleu 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15273965 Fournisseur BD Code fournisseur 761165
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Conçu spécifiquement pour les tests ADN in vitro (DIV)
  • Rendement et pureté validés de l’ADN pour diverses périodes et températures liées au prélèvement, au transport et au stockage du sang
  • Le bouchon bleu et la couleur de l’étiquette identifient le tube pour les tests ADN
  • Code-barres 2D
Certifications
Marque CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2.5mL
Diamètre (métrique) interne 13mm
Couleur de bouchon Bleu
À utiliser avec (application) Tests ADN DIV
Longueur (métrique) 75mm