Learn More
Paxilline, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15433949
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15433949 5 mg 5mg
15443949 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15433949 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61341.#0
 Article restreint
Expédition estimée: 30-03-2027
Ajouter au panier
Bloqueur puissant des canaux de potassium activés par le calcium (BKCa) à conductivité élevée
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57186-25-1
Formule moléculaire C27H33NO4
Poids moléculaire (g/mol) 435.564
Numéro MDL MFCD00083464
Clé InChI ACNHBCIZLNNLRS-UBGQALKQSA-N
Synonyme paxilline, unii-3t9u9z96l7, 2h-1-benzopyrano 5',6':6,7 indeno 1,2-b indol-3 4bh-one, 5,6,6a,7,12,12b,12c,13,14,14a-decahydro-4b-hydroxy-2-1-hydroxy-1-methylethyl-12b,12c-dimethyl-, 2-alpha,4b-beta,6a-alpha,12b-beta,12c-alpha,14a-beta, 2h-pyrano 2,3:5',6' benz 1',2':6,7 indeno 1,2-b indol-3 4bh-one, 5,6,6a,7,12,12b,12c,13,14,14a-decahydro-4b-hydroxy-2-1-hydroxy-1-methylethyl-12b,12c-dimethyl-, 2r,4bs,6as,12bs,12cr,14as, spectrum5_001975, paxilline, powder hplc, paxilline solution, 100 mug/ml in acetonitrile, analytical standard, 2r,4bs,6as,12bs,12cr,14as-5,6,6a,7,12,12b,12c,13,14,14a-decahydro-4b-hydroxy-2-1-hydroxy-1-methylethyl-12b,12c-dimethyl-2h-pyrano 2,3:5',6' benz 1',2':6,7 indeno 1,2-b indol-3 4bh-one, ncgc00025342-07_c27h33no4_ 2r,4bs,6as,12bs,12cr,14as-4b-hydroxy-2-2-hydroxy-2-propanyl-12b,12c-dimethyl-5,6,6a,7,12,12b,12c,13,14,14a-decahydro-2h-chromeno 5',6':6,7 indeno 1,2-b indol-3 4bh-one
CID PubChem 105008
ChEBI CHEBI:34907
SMILES CC12CCC3C(=CC(=O)C(O3)C(C)(C)O)C1(CCC4C2(C5=C(C4)C6=CC=CC=C6N5)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Paxilline
Couleur Blanc à jaune
Quantité 5 mg
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO,acetone or chloroform.
Poids de la formule 435.56
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Paxilline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Paxilline from Penicillium paxilli