Learn More
PazePC (>90 %), TRC
Code produit 30427001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30427001 100 mg
30418858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30427001 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP210500100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117746-89-1
Formule moléculaire C33H64NO10P
Poids moléculaire (g/mol) 665.84
Synonyme (7R)-7-[(8-Carboxy-1-oxooctyl)oxy]-4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphapentacosan-1-aminium 4-Oxide Inner Salt, (R)-7-[(8-Carboxy-1-oxooctyl)oxy]-4-hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-3,5,9-trioxa-4-phosphapentacosan-1-aminium 4-Oxide Inner Salt, 1-Palmitoyl-2-azelaoyl-sn-glycerophosphorylcholine
Nom IUPAC [(2R)-2-(8-carboxyoctanoyloxy)-3-hexadécanoyloxypropyle] 2-(triméthylazaniumyl)phosphate d’éthyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau PazePC
Quantité 100 mg
Poids de la formule 665.4268