Learn More
Pazopanib Hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16495686
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16495686 100 mg
16474908 10 mg
16461157 50 mg
16421626 500 mg
16421026 200 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16495686 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12009
MedChemExpress Pazopanib Hydrochloride (GW786034 Hydrochloride) is a novel multi-target inhibitor of VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDGFRβ, c-Kit, FGFR1, and c-Fms with an IC50 of 10, 30, 47, 84, 74, 140 and 146 nM, respectively.
Pazopanib Hydrochloride (GW786034 Hydrochloride) is a novel multi-target inhibitor of VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDGFRβ, c-Kit, FGFR1, and c-Fms with an IC50 of 10, 30, 47, 84, 74, 140 and 146 nM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pazopanib Hydrochloride
CAS 635702-64-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H24ClN7O2S
Quantité 100 mg
Synonyme GW786034 (Hydrochloride)
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (21.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES CC1=CC=C(C=C1S(N)(=O)=O)NC2=NC=CC(N(C3=CC4=NN(C(C)=C4C=C3)C)C)=N2.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 473.98
Poids de la formule 473.98
Pourcentage de pureté 99.82%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease