Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pazopanib
Code produit. 15831062 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15831062
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 444731-52-6
Formule moléculaire C21H23N7O2S
Poids moléculaire (g/mol) 437.52
Clé InChI CUIHSIWYWATEQL-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 5-({4-[(2,3-diméthyl-2H-indazol-6-yl)(méthyl)amino]pyrimidine-2-yl}amino)-2-méthylbenzène-1-sulfonamide
SMILES CN(C1=CC2=NN(C)C(C)=C2C=C1)C1=NC(NC2=CC(=C(C)C=C2)S(N)(=O)=O)=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Pazopanib
Point de fusion 285.0°C to 289.0°C
Couleur Transparent
Quantité 1 g
Poids de la formule 437.52