Learn More
Pazufloxacin mesylate, MedChemExpress
Code produit 16498426
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498426 100 mg
16432206 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16498426 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0724A
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
MedChemExpress Pazufloxacin (T-3761) mesylate is a fluoroquinolone antibiotic.
Pazufloxacin (T-3761) mesylate is a fluoroquinolone antibiotic.
Spécification
Nom chimique ou matériau Pazufloxacin mesylate
Forme physique Solid
CAS 163680-77-1
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H19FN2O7S
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme T-3762 Pazufloxacin methanesulfonate Pazufloxacin mesilate
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (241.31 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (241.31 mM)
SMILES O=C(C(C1=O)=CN2[C@@H](C)COC3=C(C4(N)CC4)C(F)=CC1=C23)O.CS(=O)(O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 414.41
Poids de la formule 414.41
Pourcentage de pureté 99.83%
Qualité Research