Learn More
Mésylate de pazufloxacine, TRC
Code produit 30414910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414910 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30414910 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP21100050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pazufloxacin Mesylate
CAS 163680-77-1
Formule moléculaire C16 H15 F N2 O4 . C H4 O3 S
Quantité 50 mg
Synonyme 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid','10-(1-aminocyclopropyl)-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-','(3S)-','methanesulfonate (1:1), 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid','10-(1-aminocyclopropyl)-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-','(3S)-','monomethanesulfonate (9CI), 7H-Pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid','10-(1-aminocyclopropyl)-9-fluoro-2,3-dihydro-3-methyl-7-oxo-','(S)-','monomethanesulfonate, Pasil, Pazucross, Pazufloxacin mesilate, Pazufloxacin mesylate, Pazufloxacin methanesulfonate, T 3762
Formule InChI InChI=1S/C16H15FN2O4.CH4O3S/c1-7-6-23-14-11(16(18)2-3-16)10(17)4-8-12(14)19(7)5-9(13(8)20)15(21)22;1-5(2,3)4/h4-5,7H,2-3,6,18H2,1H3,(H,21,22);1H3,(H,2,3,4)/t7-;/m0./s1
SMILES C[C@H]1COc2c3N1C=C(C(=O)O)C(=O)c3cc(F)c2C4(N)CC4.CS(=O)(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 414.41
Poids de la formule 414.0897