Learn More
PBD-5,11-dione, TRC
Code produit 30423484
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30423484 500 mg
30413297 250 mg
30409731 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30423484 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP344510500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18877-34-4
Formule moléculaire C12H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 216.24
Synonyme (11aS)-2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-5,11(10H,11aH)-dione, (S)-(+)-2,3-Dihydro-1H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazepine-5,11(10H,11aH)-dione, 1,2,3,11a-Tetrahydro-5H-benzo[e]pyrrolo[1,2-a][1,4]diazepine-5,11(10H)-dione
Nom IUPAC (6aS)-6a,7,8,9-tétrahydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,4]benzodiazépine-6,11-dione
SMILES O=C1Nc2ccccc2C(=O)N3CCC[C@@H]13
Spécification
Nom chimique ou matériau PBD-5,11-dione
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H12N2O2/c15-11-10-6-3-7-14(10)12(16)8-4-1-2-5-9(8)13-11/h1-2,4-5,10H,3,6-7H2,(H,13,15)/t10-/m0/s1
Poids de la formule 216.0899