Learn More
PBDB-T-2Cl, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 17146584
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17146584 100 mg 100mg
17156584 250 mg 250mg
17166584 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17146584 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66867.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2239295-71-5
Formule moléculaire (C{6}{8}H{7}{6}Cl{2}O{2}S{8})n
Synonyme PCE 139
Spécification
Nom chimique ou matériau PBDB-T-2 Cl
Quantité 100 mg
Forme physique Solide