Learn More
R&D Systems™ PBS, 100 Tablets
Descrizione
PBS, 100 Tablets is a phosphate buffered saline (PBS) tablets. Dissolve 1 tablet into 100ml of water. This will produce 100ml of PBS solution containing: Sodium chloride (137mM), Potassium chloride (2.7mM), Phosphate buffer (11.9mM).
Specifica
Specifica
| Quantité | 1 Paquet |
| Gamme de produits | Tocris |
| Cible | Buffers, Chelators and Reagents |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?