Learn More
Kartell™ Boîtier de protection en PC
Code produit 10561773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
330 x 175 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
10561773 330 x 175 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10561773 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0056900
 Article restreint
En stock
Fabriqué en polycarbonate pour la robustesse, la résistance élevée aux produits chimiques et la stabilité thermique. Le boîtier de protection en PC Kartell™ est conçu pour assurer un haut degré de sécurité lpendant le transport de médicaments antibl
  • Entièrement autoclavables
  • Transport des des tubes, des récipients, des flacons, des sachets en plastique et des seringues prêtes à l’emploi
  • Le couvercle étanche à l’air est doté d’un joint de sécurité en silicone hermétique pour assurer le confinement des liquides ou des médicaments anti-tumoraux et pour assurer une protection contre les fuites et/ou les déversements accidentels de flacons ou d’infiltration de sacs en plastique
  • 4 verrous de sécurité empêchent l’ouverture accidentelle en cas de chute de la boîte
  • Transparent pour permettre l’inspection de tout le contenu avant l’ouverture
  • Les bords biseautés et le fond spécialement conçu garantissent un nettoyage sûr, simple et efficace
  • Symbole de danger biologique indélébile moulé à l’extérieur du couvercle
  • Poignée en acier inox AISI304 pour faciliter le transport
Spécification
Couleur Concluant
Matériau Polycarbonate
Certifications/Conformité CE-IVD
Type de bouchon Couvercle
Dimensions (L x l) 330 x 175 mm
Dimensions (L x l x H) 330 x 175 x 180 mm
Hauteur (métrique) 180 mm
Longueur (métrique) 330 mm
Largeur (métrique) 175 mm