Learn More
Thermo Scientific™ Circulateurs à immersion PC201
Code produit 12717667 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
PC201
PC201 avec pont
Tension:
200 / 230 V
Fréquence:
50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Tension Fréquence Conditionnement
12717667 PC201 200 / 230 V 50/60 Hz 1 pièce
12602835 PC201 avec pont 200 / 230 V 50/60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12717667 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1580005B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ces circulateurs disposent d’un système de chauffage de 3,0 Kw permettant une montée en température rapide et d’une pompe en acier inoxydable avec rotors en céramique. Ils fonctionnent en outre à des températures extrêmes comprises entre -50° et +200°C.
Les circulateurs à immersion Thermo Scientific™ PC201 disposent d’un système de chauffage de 3,0 kW permettant une montée en température plus rapide, et d’une pompe en acier inoxydable avec rotors en céramique. Ils fonctionnent en outre à des températures extrêmes comprises entre 13° et 300°C. Ils sont dotés d’un affichage numérique amélioré et d’un pavé tactile facile à régler qui vous permettent d’ajuster aisément la température en fonction des besoins spécifiques de votre application.
  • Température max. : 300°C
  • Stabilité de la température : 0,015
  • Système de chauffage à 3,0 kW pour une montée en température plus rapide
  • Pompe en acier inoxydable avec rotors en céramique
  • Pompe foulante / aspirante avec pression de 560 mbar et flux de 24 L/min
  • Capacité de chauffage 1,2 kW
  • Contrôle T externe via le port de capteur PT100
  • Alarmes de seuils sécuritaires pour la sauvegarde des expériences
  • Limites de températures haute et basse
  • Sept langues disponibles (anglais, allemand, français, espagnol, italien, chinois et japonais)
  • Dix programmations de variation de la température avec modification en cours de fonctionnement ou mise sur pause
  • Port USB pour un contrôle à distance
  • Horloge en temps réel
  • Raccordement de port multifonctions
    • Pompe de surpression (1 bar supplémentaire)
    • Renfort de chauffage (2 kW en plus)
    • Dispositif de remplissage automatique
    • Boîtier de vanne magnétique / d’électrovanne (exemple : contrôle du refroidissement de l’eau du robinet)
Informations de commande :
Comprend des embouts cannelés de 8 et 12 mm avec pont (–0025 uniquement), raccord de pompe pour la circulation externe et cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE, homologation UL, CSA, RoHS
Communications USB
Débit 24 l/min
Type de pompe Pompe foulante, pompe d’aspiration
Gamme de températures 13°C à 300°C
Capacité de chauffage 3 kW
Pression max. 500mbar/8.12psi
Modèle PC201
Stabilité de la température 0,01°C
Dimensions (L x l x H) 9,2 x 7,4 x 16,6 po (23,3 x 18,9 x 42,1 cm)
Longueur (impériale) 9,2 po
Longueur (métrique) 23,3 cm
Largeur (impériale) 7,4 in
Largeur (métrique) 18,9 cm
Hauteur (impériale) 16,6 po
Hauteur (métrique) 42,1 cm
Poids (impériale) 10,4 lb
Poids (métrique) 4,7 kg
Alimentation électrique 200/230 V, 50/60 Hz
Tension 200 / 230 V
Fréquence 50/60 Hz