Learn More
Thermo Scientific™ Circulateurs à immersion PC300
Code produit 12692825 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
PC300
PC300 w / pont
Tension:
200 / 230 V
Fréquence:
50/60Hz
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Tension Fréquence unitSize
12692825 PC300 w / pont 200 / 230 V 50/60Hz 1 pièce
11914569 PC300 200 / 230 V 50/60Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12692825 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1590025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4290.00€
    4100.00€ / 1 pièces
    Économisez 190.00€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les circulateurs à immersion Thermo Scientific™ PC201 disposent d’un système de chauffage de 3 kW permettant une montée de température plus rapide et d’une pompe en acier inoxydable avec rotors en céramique. Ils fonctionnent en outre à des températures extrêmes comprises entre -50° et +300°C.
Les circulateurs à immersion Thermo Scientific™ PC201 disposent d’un système de chauffage de 3 kW permettant une montée de température plus rapide et d’une pompe en acier inoxydable avec rotors en céramique. Ils fonctionnent en outre à des températures extrêmes comprises entre -50° et +300°C.
L’appareil dispose d’un affichage numérique amélioré et d’un pavé tactile facile à régler qui vous permettent d’ajuster aisément la température en fonction des besoins spécifiques de votre application.
  • Température max. : 300°C
  • Stabilité de la température : 0,015
  • Système de chauffage à 3,0 kW pour une montée en température plus rapide
  • Pompe en acier inoxydable avec rotors en céramique
  • Pompe foulante / aspirante avec pression de 560 mbar et flux de 24 L/min
  • Capacité de chauffage 1,2 kW
  • Contrôle T externe via le port de capteur PT100
  • Alarmes de seuils sécuritaires pour la sauvegarde des expériences
  • Limites de températures haute et basse
  • Sept langues disponibles (anglais, allemand, français, espagnol, italien, chinois et japonais)
  • Dix programmations de variation de la température avec modification en cours de fonctionnement ou mise sur pause
  • Port USB pour un contrôle à distance
  • Horloge en temps réel
  • Raccordement de port multifonctions
    • Pompe de surpression (1 bar supplémentaire)
    • Renfort de chauffage (2 kW en plus)
    • Dispositif de remplissage automatique
    • Boîtier de vanne magnétique / d’électrovanne (exemple : contrôle du refroidissement de l’eau du robinet)
Informations de commande :
Comprend des embouts cannelés de 8 et 12 mm avec pont (–0025 uniquement), raccord de pompe pour la circulation externe et cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE, homologation UL, CSA, RoHS
Communications USB
Débit 24 l/min
Type de pompe Pompe foulante, pompe d’aspiration
Gamme de températures -50°C à +300°C
Capacité de chauffage 3 kW
Pression max. 500mbar/8.12psi
Modèle PC300 w / pont
Température (métrique) maximale 300 ° C
Stabilité de la température 0,01°C
Dimensions (L x l x H) 9,2 x 7,4 x 16,6 po (23,3 x 18,9 x 42,1 cm)
Longueur (impériale) 9.2 po
Longueur (métrique) 23.3cm
Largeur (impériale) 7,4 in
Largeur (métrique) 18.9cm
Hauteur (impériale) 16,6 po
Hauteur (métrique) 42.1cm
Poids (impériale) £ 10,4
Poids (métrique) 4,7 kg
Alimentation électrique 200/230 V, 50/60 Hz
Tension 200 / 230 V
Fréquence 50/60Hz