Description
Le concentrat de détergent Thermo Scientific™ PCC-54 est un agent de nettoyage général destiné à être utilisé sur de nombreux matériaux de surface et verres de laboratoire, y compris les lentilles, les miroirs et les réflecteurs.
Points clés :
- Élimination des résidus de sang des béchers et flacons en verre ou en plastique, des colorants colorés du mortier et des pilons en porcelaine, du virus du VIH de la verrerie, des plateaux et des revêtements de sol, élimination des radio-isotopes des plateaux contaminés
- Rince les surfaces, fournissant des surfaces sans film, sans danger et sans PCC, ne contient pas de phosphates pouvant nuire à l’environnement. Utilisez une solution à 2 % ou à 20 % à 50°C pour éliminer les résidus biologiques obstinés
Specifications
Specifications
| Type de produit | PCC-54 Detergent Concentrate |
| Forme | Liquide |
| Gamme de produits | PCC-54 |
| Composition | Sans PCC-P, solution de 2 % à 20 % |
| Contenu et stockage | Conserver dans le récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé, entre les températures suivantes : 20 à 25°C |
| Quantité | 1 de chaque |
| Volume (métrique) | 3 L |
Safety and Handling
Product Identifier
- PCC-54 Detergent Concentrate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: tetrapotassium pyrophosphate, sodium carbonate, Isotridecanol, ethoxylated, Sodium hypochlorite, 4-N