Learn More
Thermo Scientific™ PCC-Pfree™ Detergent Concentrate
Code produit 10580904 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10580904 3 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10580904 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 72290
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Une solution de nettoyage sans phosphate et basée sur des surfactants pour une utilisation sur de nombreuses surfaces de laboratoire et de verrerie ; alternative RBS pF pour l’Europe.
Le concentré de détergent sans agent de surface Thermo Scientific™ PCC-Pfree est une formulation sans phosphate d’un agent de nettoyage à base de surfactant à utiliser sur de nombreuses surfaces de laboratoire et de la verrerie ; contrairement au détergent RBS, il est disponible en Europe.
Le concentré de détergent sans agent de surface Thermo Scientific PCC-Pfree est une formulation sans phosphate d’un agent de nettoyage à base de surfactant à utiliser sur de nombreuses surfaces de laboratoire et de la verrerie ; contrairement au détergent RBS™, il est disponible en Europe.
Le détergent nettoyant est une solution alcaline de surfactants anioniques et non ioniques. Le détergent exempt de PCC-Pfree est suffisamment fort pour éliminer les résidus biologiques du plastique et du verre, mais il est entièrement biodégradable et ne contient pas de phosphates pouvant nuire à l’environnement. Utilisez une solution 2 % (v/v) pour les applications de lavage de routine ou pour tremper dans une solution à 20 % chaud afin de libérer des résidus secs particulièrement tenaces.
Les applications incluent la suppression de : 
Colorant bleu Coomassie à partir de tubes à essai et de cuvettes en quartz
  • Résidus de sang ou de sérum provenant de béchers et de flacons en verre ou en plastique
  • Colorants colorés à partir de mortier en porcelaine et de pilons
  • Virus VIH provenant de la verrerie, des paillasses et des revêtements de sol
  • Isotopes radioactifs des paillasses et des surfaces d’instruments
Détails du produit :
L’élimination complète de toutes les impuretés et contaminants de la verrerie est une nécessité pour la plupart des applications de laboratoire. Pendant de nombreuses années, des solutions d’alcool caustique et d’acide chromique ont été utilisées pour de nombreuses substances qui ne pouvaient pas être nettoyées à partir de la verrerie par des détergents ordinaires. Ces produits de nettoyage fortement acides ou fortement basiques réduisent la durée de vie de la verrerie tout en exposant l’utilisateur à des dommages potentiels. En revanche, les produits Thermo Scientific PCC-54 et RBS 35™ sont des concentrats de surfactants de base, biodégradables et peu complexes contenant des détergents anioniques et non ioniques. Les surfactants sont propres en pénétrant entre les substances contaminantes et les surfaces à nettoyer. Les appareils en verre, en plastique, en quartz, en porcelaine et en métaux ferreux peuvent être nettoyés en toute sécurité et efficacement dans une solution à 2 % (v/v) des concentrats ou une solution à 0,2 % (w/v) des solides. Les nettoyeurs PCC-54 et RBS™ éliminent les matières organiques et inorganiques ainsi que les ions métalliques de l’équipement de laboratoire. Les détergents se rincent complètement, ne laissant aucun résidu.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Liquide
Gamme de produits PCC-54
Composition Sans phosphates
Contenu et stockage À conserver dans un récipient d’origine protégé de la lumière directe du soleil dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
Quantité 3 l
Volume (métrique) 3 L
compliance-icons
Identifiant produit
  • PCC-Pfree Detergent Concentrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium hydroxide, Sodium carbonate, Sodium hypochlorite